Learn More
Anthron, Zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10488240
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Anthron, Zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10488240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10488240
Marke: Thermo Scientific Acros 104960250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-44-8
Summenformel C14H10O
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00001187
InChI-Schlüssel RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
IUPAC-Name 10H-anthracen-9-on
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthrone
Extinktion 0.75 max. (425nm, 1cm cell) Passes Test, 0.045 max. (620nm, 1cm cell) Passes Test
Schmelzpunkt 152.0°C to 157.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 721.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 07,473
Empfindlichkeit (to carbohydrates) Passes Test
Merck Index 15,682
Löslichkeitsinformationen (in ethyl acetate) Passes test
Formelmasse 194.23
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0459966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Artikelnummer104960250,104965000,104961000
ChargennummerA0459315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Artikelnummer104960250,104965000,104961000
ChargennummerA0393023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer104960250,104965000,104961000
ChargennummerA0407859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer104960250,104965000,104961000
ChargennummerA0445150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2022 Artikelnummer104960250,104965000,104961000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthrone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 9(10H)-Anthracenone
Name des Produkts
Anthron, Zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals >