Learn More
Anthron, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11439416
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Anthron, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439416
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11439416
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19118.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
It finds its applications in organic synthesis. It is used for a popular cellulose assay and in the colorometric determination of carbohydrates in body fluids and of animal starch in liver tissue. The anthrones are used in pharmacy as laxative. They stimulate the motion of the colon and are responsible for less water reabsorption. They may only be used for a short amount of time, because long time use may lead to loss of electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol und heißen NaOH-Lösungen. Unlöslich in Wasser
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-44-8
Summenformel C14H10O
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00001187
InChI-Schlüssel RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthrone
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 153°C to 160°C
Menge 100 g
Beilstein 1910173
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,691
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, benzene, and hot NaOH solutions; Insoluble in water
IUPAC-Name 9,10-Dihydroanthracen-9-on
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0459775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 ArtikelnummerA19118.14,A19118.36,A19118.22
ChargennummerA0421301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 ArtikelnummerA19118.22
Chargennummer10240258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2022 ArtikelnummerA19118.14,A19118.36,A19118.22
Chargennummer10115649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA19118.14,A19118.36,A19118.22
Chargennummer10197947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA19118.14,A19118.36,A19118.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthrone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 9(10H)-Anthracenone
Name des Produkts
Anthron, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >