Learn More
AMPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.5, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61238.AK
72.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15473849
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
102029-60-7
0.2 M
Flüssigkeit
Geruchsneutral
Farblos
8.5
250 mL
249.257
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ25F502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
ChargennummerZ06D510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
ChargennummerF27X515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
ChargennummerZ06D509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
ChargennummerR16F503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Name des Produkts
AMPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.5, Thermo Scientific™ > 250 ml