Learn More
AMPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 9.5, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63354.AK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
102029-60-7 | |
0.2 M | |
Flüssigkeit | |
Geruchsneutral |
Farblos | |
9.5 | |
250 mL | |
249.257 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AMPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 9.5, Thermo Scientific™ > 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur