Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Start-Western-Blot-Detektionsreagenz
Das Reagenz ist ein luminol-basiertes chemilumineszentes Substrat, das für den Nachweis von Proteinen entwickelt wurde, die auf einer Membran immobilisiert sind
Marke: Cytiva RPN3244
Beschreibung
Amersham™ ECL™ Start ist ein chemilumineszentes Nachweisreagenz in der Amersham ECL-Produktfamilie, das für die Bestätigungsanalyse und den Nachweis hoher bis mittlerer endogener Proteine empfohlen wird.
- Die lange Signaldauer bietet Flexibilität bei der Assay-Entwicklung und einen robusten Nachweis großer Versuchsreihen
- Erzeugt einen niedrigen Hintergrund, unabhängig von der Nachweismethode
- Die Arbeitslösung ist fünf Tage lang stabil
- Eine lange Haltbarkeit von 18 Stunden ist praktisch für diejenigen, die Western Blots selten laufen lassen
- Erkennung auf Röntgenfilm oder CCD-Imager
- Empfohlene Membran: PVDF oder Nitrozellulose
- Für den Nachweis von Proteinen mit hohem Gehalt
- Farbloses Nachweisreagenz 1 und 2
Anwendungen:
Routinemäßiges und bestätigendes Western Blotting
Spezifikation
ECL-Westernblot-Detektionsreagenz | |
400 ml | |
Routinemäßiges und bestätigendes Western Blotting | |
18 deg;C bis 30 deg;C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-4 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 4% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.