Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual
Schnellsynthese von RNA-Sonden für Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierungen und Blot-Hybridisierungen
Marke: Invitrogen™ AM1308
Includes: SP6 Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO-DNase, Gel-Ladepuffer II, pTRI-b-Aktin, nuklease-freies Wasser
Beschreibung
Das Ambion MAXIscript SP6 In Vitro-Transkriptionskit synthetisiert RNA-Sonden in nur 10 Minuten für die Verwendung in Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierung und Blot-Hybridisierungen. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 30 Reaktionen.
- Hohe Rückgewinnung von hochspezifischer Aktivität, vollständige RNA-Sonden voller Länge in nur 10 Minuten (RNA-Ausbeute: 2–6 μg)
- Ideales Kit für die Sondensynthese für Nuklease-Schutzassays, Northern und Southern Blots und In-situ-Hybridisierung
- Einschließlich TURBO DNase
Enthält qualitätsgeprüfte DNase-/RNase-freie Reagenzien - Synthetisiert RNA-Sonden mit spezifischen Aktivitäten, die in nur 10 Minuten 1 x 109 cpm/μg erreichen
- Effizient bei der Synthese von Sonden voller Länge, sogar bei begrenzten Nukleotidkonzentrationen, wodurch sie perfekt zu Ribonuklease-Protection-Assays passen
- Zur Synthese nicht isotopisch gekennzeichneter Sonden
- Die Kennzeichnung kann nach der Transkription mithilfe des Ambion BrightStar™ Psoralen-Biotin-Markierungskits oder während der Transkription durch die Integration modifizierter Nukleotide in die Reaktion erfolgen
- Zur Synthese geringer Mengen unmarkierter RNA (2–6 μg/20-μl-Reaktion) von bis zu 2 kb
Spezifikation
SP6-Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II und pTRI-b-Aktin werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. | |
Kit | |
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte | |
Ambion™, MAXIscript™ | |
30 Reaktionen | |
Trockeneis | |
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid |
Synthetische mRNA, mRNA | |
mRNA, synthetische mRNA | |
30 Reaktionen | |
SP6 In-vitro-Transkriptionskit | |
SP6 | |
2–6 µg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.