Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual
Schnellsynthese von RNA-Sonden für Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierungen und Blot-Hybridisierungen
582.00 CHF - 1054.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung SP6-Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II und pTRI-b-Aktin werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
Endprodukttyp Synthetische mRNA, mRNA
Format Kit
Probentyp mRNA, synthetische mRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: SP6 Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO-DNase, Gel-Ladepuffer II, pTRI-b-Aktin, nuklease-freies Wasser
Produkte 4
Produktcode Marke Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10167004
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
AM1310M
SP6 In-vitro-Transkriptionskit 100 Reaktionen
1054.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10545585
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
AM1310
SP6 In-vitro-Transkriptionskit 100 Reaktionen
1032.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10370255
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
AM1308
SP6 In-vitro-Transkriptionskit 30 Reaktionen
584.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10698265
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
AM1308M
SP6 In-vitro-Transkriptionskit 30 Reaktionen
582.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Ambion MAXIscript SP6 In Vitro-Transkriptionskit synthetisiert RNA-Sonden in nur 10 Minuten für die Verwendung in Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierung und Blot-Hybridisierungen. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 30 Reaktionen.
  • Hohe Rückgewinnung von hochspezifischer Aktivität, vollständige RNA-Sonden voller Länge in nur 10 Minuten (RNA-Ausbeute: 2–6 μg)
  • Ideales Kit für die Sondensynthese für Nuklease-Schutzassays, Northern und Southern Blots und In-situ-Hybridisierung
  • Einschließlich TURBO DNase
    Enthält qualitätsgeprüfte DNase-/RNase-freie Reagenzien
  • Synthetisiert RNA-Sonden mit spezifischen Aktivitäten, die in nur 10 Minuten 1 x 109 cpm/μg erreichen
  • Effizient bei der Synthese von Sonden voller Länge, sogar bei begrenzten Nukleotidkonzentrationen, wodurch sie perfekt zu Ribonuklease-Protection-Assays passen
  • Zur Synthese nicht isotopisch gekennzeichneter Sonden
  • Die Kennzeichnung kann nach der Transkription mithilfe des Ambion BrightStar™ Psoralen-Biotin-Markierungskits oder während der Transkription durch die Integration modifizierter Nukleotide in die Reaktion erfolgen
  • Zur Synthese geringer Mengen unmarkierter RNA (2–6 μg/20-μl-Reaktion) von bis zu 2 kb
Spezifikation
Spezifikation
SP6-Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II und pTRI-b-Aktin werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
Kit
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
SP6
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid
Synthetische mRNA, mRNA
mRNA, synthetische mRNA
Ambion™, MAXIscript™
2–6 µg
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual