Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step Power SYBR™ Green Kit
GREENER_CHOICE
Zur Durchführung einer Expressionsanalyse ohne RNA-Aufreinigung direkt aus kultivierten Zellen
Marke:  Invitrogen™ A25600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15450984
  • 1902.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das 1-Schritt-Format des RT-PCR-Schrittes optimiert den Cells-to-CT “sample to answer”-Arbeitsablauf , ohne Kompromisse bei Empfindlichkeit und Spezifität einzugehen, und zu einem außergewöhnlichen Preis.
  • Vollständig: Der optimierte Arbeitsablauf umfasst Reagenzien für die Zelllyse mit gDNA-Entfernung und Power SYBR Green 1-Step RT-PCR Master Mix
    Schneller: 7-minütige Probenvorbereitung, einschließlich DNase-Behandlung, im Vergleich zu 30 bis 60 Minuten für die herkömmliche RNA-Aufreinigung
  • Einfach: 12 Schritte insgesamt (Probenvorbereitung und Echtzeit-RT-PCR kombiniert)
  • Robust: Durchführung einer Genexpressionsanalyse an 10 bis 100.000 Zellen pro Probe; Ergebnisse wie bei aufgereinigter RNA
  • Studieren Sie mehrere Ziele pro Probe zu einem günstigen Preis
Begleitprodukt: Das SYBR Green Cells-to-CT Control Kit wurde für die Verwendung mit SYBR Green Cells-to-CT-Produkten entwickelt. Dieses Kit enthält ein endogenes Kontrolle-Primer-Set (ACTB) zur Normalisierung von Probenbeladungsvariabilitäten und eine künstliche XenoRNA-Kontrolle und entsprechendes Primer-Set zur Überwachung der Auswirkungen der PCR-Inhibition.
Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressions-Profiling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Lyselösung, 5,5 ml, bei 2 – 8 °C lagern
• DNase I, 55 µl bei -5 bis -30 °C lagern
• Stopplösung 500 µl, bei -5 bis -30 °C lagern
• Power SYBR™ Grün einstufiger qPCR-Mix, 5 ml bei -5 bis -30 °C lagern
• Power SYBR™ Grün einstufiger RT-Mix, 80 µl, bei -5 bis -30 °C lagern
Tube
1-Schritt-RT-qPCR
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR Systeme oder Thermocycler, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System
Cells-to-CT™, Power SYBR™ Green
100 Aufreinigungen
Zelllyse
10-100,000 Cells
SYBR
Hoch
Standard
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich
Einstufiges qPCR-Kit
Genexpression
Säugetierzellen
5,5 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2836189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25600
Chargennummer2836170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA25600
Chargennummer2853921 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA25600
Chargennummer2853906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA25600
Chargennummer2877075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA25600
Name des Produkts
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step Power SYBR™ Green Kit > 100 Präp.