Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green Cells-to-CT™ Control Kit
GREENER_CHOICE
Geringerer Ressourcenverbrauch, weniger gefährlich, weniger Abfall
Marke:  Invitrogen™ 4402959
Artikelnummer. 10637705
  • 564.00 CHF / 100 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: 100 μl Xeno RNA Control, 105 Kopien/μl; 250 μl 20x SYBR Xeno Primer; 250 μl 20x SYBR ACTB Primer; Mengen: Xeno RNA Control: Ca. 100 Lysereaktionen, SYBR Xeno und SYBR ACTB Primer: Jeweils bis zu 250 PCRs (20 μl)
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Kit ist für die Verwendung mit dem Power SYBRGreen (Kat. Nr. 4402953, 4402954 und 4402955) und Fast SYBRGreen Cells-to-CT™ Kits (Kat. Nr. 4402956 und 4402957). Es sind ausreichend Reagenzien für 100 Reaktionen enthalten. Es enthält Xeno™ RNA-Kontrolle, ein synthetisches RNA-Transkript mit einer einzigartigen Sequenz, die keine Homologie zu aktuellen annotierten biologischen Sequenzen aufweist, und ein PCR-Primer-Set für das Xeno RNA-Kontrollziel. Es enthält auch ein PCR-Primer-Set für das hoch exprimierte Gen β-Aktin (ACTB) für die endogene Kontrolle. Zusammen bieten diese Reagenzien positive Kontrollen für reverse Transkription und SYBRGreen-basierte Echtzeit-PCR und können das Vorhandensein von reverse Transkription- oder PCR-Inhibitoren anzeigen. Echtzeit-RT-PCR mit SYBRACTB-Primern kann auch eine endogene Kontrolle für die Probennormierung bieten und die ausreichende Zelleingabe in Experimenten mit Proben bestätigen, die aus mehr als 100 Zellen pro Lyse bestehen.
  • Polymerase: AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase
  • Reinheitsgrad/Qualitätsklasse: Ur (Ultrarein)
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2818910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4402959
Chargennummer2807107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4402959
Chargennummer2814739 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4402959
Chargennummer2807283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4402959
Chargennummer2846950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4402959
Name des Produkts
Invitrogen™ SYBR™ Green Cells-to-CT™ Control Kit > 100 Reaktionen