Learn More
BD Doppelt verpackte Medienflasche mit Trypton-Soja-Bouillon
Endsterilisiert in autoklavierbaren Doppelbeuteln
Marke: BD 257213
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von Umweltkontaminanten und Partikeln
Spezifikation
ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP | |
Flüssig | |
Mikrobiologische Medien | |
Züchtung von anspruchsvollen und nicht-anspruchsvollen Mikroorganismen verschiedener klinischer und nicht-klinischer Spezies | |
100 mL |
5°bis 25 °C | |
Trypton-Soja-Bouillon | |
Pankreatischer Verdau von Casein 17 g/l, papaischer Verdau von Sojabohnenmehl 3 g/l, Dextrose 2,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dikaliumphosphat 2,5 g/l | |
Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Doppelt verpackte Medienflasche mit Trypton-Soja-Bouillon > Trypton-Soja-Bouillon D/W; Menge: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur