Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step Power SYBR™ Green Kit
Zur Durchführung einer Expressionsanalyse ohne RNA-Aufreinigung direkt aus kultivierten Zellen
399.00 CHF - 6210.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | SYBR |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Produktcode | Marke | Volumen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15440984
![]() |
Invitrogen™
A25599 |
22 ml | 400 Preps |
6210.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15450984
![]() |
Invitrogen™
A25600 |
5,5 mL | 100 Aufreinigungen |
1902.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15445840
![]() |
Invitrogen™
A25601 |
2.2 mL | 20 Aufreinigungen |
399.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Das 1-Schritt-Format des RT-PCR-Schrittes optimiert den Cells-to-CT “sample to answer”-Arbeitsablauf mehr denn je, ohne Kompromisse bei Empfindlichkeit und Spezifität einzugehen und zu einem außergewöhnlichen Preis.
- Vollständig: Der optimierte Arbeitsablauf umfasst Reagenzien für die Zelllyse mit gDNA-Entfernung und Power SYBR Green 1-Step RT-PCR Master Mix
Schneller: 7-minütige Probenvorbereitung, einschließlich DNase-Behandlung, im Vergleich zu 30 bis 60 Minuten für die herkömmliche RNA-Aufreinigung - Einfach: 12 Schritte insgesamt (Probenvorbereitung und Real-Time RT-PCR kombiniert)
- Robust: Durchführung einer Genexpressionsanalyse an 10 bis 100.000 Zellen pro Probe; Ergebnisse wie bei aufgereinigter RNA
- Studieren Sie mehrere Ziele pro Probe zu einem günstigen Preis
Begleitprodukt: Das SYBR Green Cells-to-CT Control Kit wurde für die Verwendung mit SYBR Green Cells-to-CT-Produkten entwickelt. Dieses Kit enthält ein endogenes Kontrolle-Primer-Set (ACTB) zur Normalisierung von Probenbeladungsvariabilitäten und eine künstliche XenoRNA-Kontrolle und entsprechendes Primer-Set zur Überwachung der Auswirkungen der PCR-Inhibition.
Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressions-Profiling
Specifications
SYBR | |
Hoch | |
Standard | |
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich | |
Einstufiges qPCR-Kit | |
Zelllyse | |
10-100,000 Cells |
Tube | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR Systeme oder Thermocycler, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System | |
Cells-to-CT™, Power SYBR™ Green | |
Genexpression | |
Säugetierzellen |