Learn More
Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid
Diese Schiffchen eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Die Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid sind ideal für die chemische Kalzinierung, Metallguss und die Probenvorbereitung.
42.55 CHF - 188.00 CHF
Spezifikation
Typ | Verbrennungsschiffchen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Dauergebrauch bei 1700 bis 1750 °C. |
Material | Aluminiumoxid |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12337018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.115X16X9 |
115 x 16 x 9 mm |
97.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12347018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.120X30X15 |
120 x 30 x 15 mm |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12357018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.160X40X21 |
160 x 40 x 21 mm |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12367018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.200X15X15 |
200 x 15 x 15 mm |
188.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12397008
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.45X11X7 |
45 x 11 x 7 mm |
42.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12317018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.75X11X7 |
75 X 11 X 7 mm |
78.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12327018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.87X17X9 |
87 x 17 x 9 mm |
98.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Schiffchen aus Aluminiumoxid
- Sehr hart und stark
- Beständig gegen Hitze und ätzende Chemikalien
- Geeignet für die kontinuierliche Anwendung bis zu 1.750 °C
Spezifikation
Verbrennungsschiffchen | |
Für den Dauergebrauch bei 1700 bis 1750 °C. | |
Aluminiumoxid | |
Je 1 |