Learn More
Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid
Diese Schiffchen eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Die Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid sind ideal für die chemische Kalzinierung, Metallguss und die Probenvorbereitung.
Marke:  Haldenwanger™ L ALS.SCH.115X16X9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12337018
  • 97.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Aluminiumoxid-Schiffchen mit großer Härte, Festigkeit und chemischer Beständigkeit. Geeignet für Dauerbetrieb von bis zu 1.700 °C bis 1.750 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Verbrennungsschiffchen
Für den Dauergebrauch bei 1700 bis 1750 °C.
Aluminiumoxid
115 x 16 x 9 mm
9 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid > Breite: 115mm