Learn More
Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid
Diese Schiffchen eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Die Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid sind ideal für die chemische Kalzinierung, Metallguss und die Probenvorbereitung.
Marke:  Haldenwanger™ L ALS.SCH.120X30X15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12347018
  • 186.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Schiffchen aus Aluminiumoxid
  • Sehr hart und stark
  • Beständig gegen Hitze und ätzende Chemikalien
  • Geeignet für die kontinuierliche Anwendung bis zu 1.750 °C
Spezifikation
Spezifikation
Verbrennungsschiffchen
Für den Dauergebrauch bei 1700 bis 1750 °C.
Aluminiumoxid
120 x 30 x 15 mm
15 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid > Breite:120mm