Learn More
Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid
Diese Schiffchen eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Die Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid sind ideal für die chemische Kalzinierung, Metallguss und die Probenvorbereitung.
Marke:  Haldenwanger™ L ALS.SCH.160X40X21
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12357018
  • 177.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Schiffchen aus Aluminiumoxid
  • Sehr hart und stark
  • Beständig gegen Hitze und ätzende Chemikalien
  • Geeignet für die kontinuierliche Anwendung bis zu 1.750 °C
Spezifikation
Spezifikation
Verbrennungsschiffchen
Für den Dauergebrauch bei 1700 bis 1750 °C.
Aluminiumoxid
160 x 40 x 21 mm
21 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid > Breite:160 mm