Learn More
Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid
Diese Schiffchen eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Die Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid sind ideal für die chemische Kalzinierung, Metallguss und die Probenvorbereitung.
Marke: Haldenwanger™ L ALS.SCH.87X17X9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schiffchen aus Aluminiumoxid
- Sehr hart und stark
- Beständig gegen Hitze und ätzende Chemikalien
- Geeignet für die kontinuierliche Anwendung bis zu 1.750 °C
Spezifikation
Verbrennungsschiffchen | |
Für den Dauergebrauch bei 1700 bis 1750 °C. | |
Aluminiumoxid |
87 x 17 x 9 mm | |
9 mm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid > Breite:87mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur