Learn More
Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid
Diese Schiffchen eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Die Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid sind ideal für die chemische Kalzinierung, Metallguss und die Probenvorbereitung.
Marke:  Haldenwanger™ L ALS.SCH.200X15X15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12367018
  • 188.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Aluminiumoxid-Schiffchen mit großer Härte, Festigkeit und chemischer Beständigkeit. Geeignet für Dauerbetrieb von bis zu 1.700 °C bis 1.750 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Verbrennungsschiffchen
Für den Dauergebrauch bei 1700 bis 1750 °C.
Aluminiumoxid
200 x 15 x 15 mm
15 mm
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Verbrennungsschiffchen aus Aluminiumoxid > Breite:200mm