Learn More
Aluminiumcalciumisopropoxid, 99.8 % (Metallbasis), 10 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338038
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumcalciumisopropoxid, 99.8 % (Metallbasis), 10 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338038
100 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 11338038
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036594.AE
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23275-27-6
MDL-Nummer MFCD00143586
Synonym acmc-20altq, calcium alumane pentakis propan-2-olate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum calcium isopropoxide
Siedepunkt 230°C to 240°C (4.0 mmHg)
Geruch Alkoholähnlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1219
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 566.3
Reinheit (%) 99.8%
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerK15Y028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036594.AE,036594.AC
ChargennummerR24E004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036594.AE,036594.AC
ChargennummerN18F013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036594.AE,036594.AC
ChargennummerQ11E009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036594.AE,036594.AC
ChargennummerG09Y005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036594.AE,036594.AC
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Aluminiumcalciumisopropoxid, 99.8 % (Metallbasis), 10 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >