Learn More
alpha,alpha,alpha-Trifluortoluol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10583301
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
alpha,alpha,alpha-Trifluortoluol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10583301
500 mL, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10583301
Marke: Thermo Scientific Acros 139775000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-08-8
Summenformel C7H5F3
Molekulargewicht (g/mol) 146.11
MDL-Nummer MFCD00000372
InChI-Schlüssel GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro tolueneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
IUPAC-Name Trifluormethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α, α, α-Trifluorotoluene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -29°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 102°C
Flammpunkt 12°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CF3
Brechungsindex 1.4130 to 1.415
Menge 500 mL
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 1113
Relative Dichte 1.19
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formelmasse 146.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0439717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number139775000,139770025,139770500
ChargennummerA0397674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number139775000,139770025,139770500
ChargennummerA0393362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number139775000,139770025,139770500
ChargennummerA0413268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number139775000,139770025,139770500
ChargennummerA0405882 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number139775000,139770025,139770500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a,a-Trifluorotoluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Name des Produkts
alpha,alpha,alpha-Trifluortoluol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >