Learn More
Benzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is applied as an alternative solvent to dichloromethane, where it has a higher bp. It is used as an intermediate for dyes and pharmaceuticals, as a solvent and a dielectric fluid, a vulcanizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als alternatives Lösungsmittel zu Dichlormethan angewendet, wo es einen höheren bp hat. Es wird als Zwischenprodukt für Farbstoffe und Pharmazeutika, als Lösungsmittel und als dielektrische Flüssigkeit, als Vulkanisationsmittel, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 20 °C, 0.45 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzotrifluoride |
Schmelzpunkt | -29°C |
Dichte | 1.188 |
Siedepunkt | 101°C to 103°C |
Flammpunkt | 12°C (54°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.4145 |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN2338 |
Beilstein | 1906908 |