Learn More
4-(Trifluormethyl)anilin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)aniline |
CAS Min. % | 97.0 |
Dichte | 1.2960g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97+% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | H2NC6H4CF3 |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 161.13 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Aminobenzotrifluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Aminobenzotrifluoride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(Trifluormethyl)anilin, ≥97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur