Learn More
alpha,alpha,alpha-Trifluortoluol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | α, α, α-Trifluorotoluene |
Namenshinweis | 99+% |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -29°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.1900g/mL |
Siedepunkt | 102°C |
Flammpunkt | 12°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0439717 | Analysenzertifikat | 27/02/2023 | 139775000,139770025,139770500 |
A0397674 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 139775000,139770025,139770500 |
A0393362 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 139775000,139770025,139770500 |
A0413268 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 139775000,139770025,139770500 |
A0405882 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 139775000,139770025,139770500 |
Sicherheit und Handhabung
- a,a,a-Trifluorotoluene
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: a,a,a-Trifluorotoluene