Learn More
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter für UF160plus, Option mit verstärkter Kammer
Zusätzliches Gitter aus einer robusten Edelstahlkonstruktion.
Marke:  Memmert™ UF160plusE29767
Artikelnummer. 17539075
  • 282.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • verstärkt
  • Edelstahl
  • Elektropoliert
  • Max. Beladung 60 kg
Spezifikation
Spezifikation
UF160plus Ofen
Verstärktes Gitter
Edelstahl
60 kg
Name des Produkts
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter für UF160plus, Option mit verstärkter Kammer > Kann verwendet werden mit: UF160plus