Learn More
Grant Instruments™ DEN-600 – Densitometer, tragbare Batterie/Netzgerät, Zellphotometer-Trübung 0 bis 16 McF und 0,3 Abs
Das DEN-600 ist ein kompaktes, tragbares, batteriebetriebenes Photometer. Das optische System mit einer Wellenlänge von 600 nm ermöglicht die Messung der geschätzten Gesamtzahl von Zellen (OD600), die Trübungsmessmethode (McFarland (McF)) und die Proteinkonzentrationsmessung (Bradford-Protein-Assay-Methode)
Marke: Grant Instruments™ DEN-600
864.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Gerät ist eine kostengünstige Alternative zu einem Spektralphotometer, das häufig für diese Anwendungen verwendet wird. Da das DEN-600 batteriebetrieben und kompakt ist, kann er bequem in einem Biosicherheitsschrank oder einer anaeroben Kammer aufbewahrt oder schnell mitgenommen werden.Der Zellenhalter bietet Platz für standardmäßige 10 mm-Pfadküvetten, Rundboden, konische Fläschchen oder Falcon Rröhrchen.
USB-Konnektivität und die DEN-Software ermöglichen Datentransfer, Datenverarbeitung und Berechnung.
Anwendungen
- Messung der Zellkonzentration
- Schätzung der Zellwachstumsdaten
- Protokollphasenschätzung für mikrobielle Zellinduktion
- Kompetente Zellpräparation
- Bradford Protein-Assay-Methode
- Antibiotika-Empfindlichkeitstests
- Hemmende Tests
Spezifikation
Photometer | |
±0,006 bei 1 Abs, ±0,1 bei 0 bis 8 McF | |
Für 10 mm-Pfadküvetten, Rundboden und Falcon Röhrchen | |
65 mm | |
600 nm | |
120 mm |
LED | |
145 mm | |
120/240 V | |
LED | |
0,5 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30