Learn More
Karl Hecht™ Analysetrichter aus Polypropylen
Eine ausgezeichnete Option für die schnelle Filterung im Labor.
Marke: Karl Hecht™ 49051042
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparent
- Mit gewellter Innenfläche
- Durchmesser von 120 mm, Stiellänge von 85 mm
Spezifikation
120 mm | |
Transparent | |
85 mm |
Polypropylen | |
Schnelle Filtration | |
Analytischer Trichter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Analysetrichter aus Polypropylen > Durchm.: 120 mm, Schaft: 85 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur