Learn More
DWK Life Sciences Serumfläschchen
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Marke:  DWK Life Sciences 223693
139.65 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10757944
  • 147.00 CHF / 144 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Glas kann den Herausforderungen widerstehen, die von verringertem Druck und extremen Temperaturschwankungen ausgehen. Schützt gegen Veränderungen des pH-Werts und erhält die Reinheit der Inhalte.
  • Klare Fläschchen aus Borosilikatglasschläuchen mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, um eine einheitliche Wanddicke sicherzustellen
  • Braune Fläschchen aus Borosilikatglas erfüllen die Anforderungen gemäß USP Typ 1 zum Schutz lichtempfindlicher Proben
  • Widersteht extremen Temperaturschwankungen
  • Hälse für Crimpverschlüsse aus Aluminium
  • Rückstoßfunktion des Halses und speziell für Gefriertrocknungsanwendungen entwickelter Bodenradius
  • In Schrumpffoliemodulen verpackt, um eine Kontamination mit Partikeln zu verringern
Gefriertrocknung, Verpackung und Probenahme
Compliance
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entspricht den Normen ASTM™ Typ 1, Klasse A sowie USP Typ 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.27 in.
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
Für Lyophilisierung, Verpackung, Probenahme und Gefriertrocknung
Autoklavierbar
32 mm
7 mm
15 mm
2.0 ml
0.5 dr.
Bördelverschluss
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Serumfläschchen > Gelb; 2 ml