Learn More
Fisherbrand™ Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Wulstrand, dicke Wand
Hergestellt aus Borosilikatglas und dickwandig für hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. Die Fisherbrand™ dickwandigen Borosilikatglas-Reagenzgläser mit Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 90106195
36.37 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17971132
  • 84.55 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Thick-walled and therefore mechanically very resistant
  • Available with beaded rim or straight rim
  • With round bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
14 mL
Borosilikatglas (3.3)
Unsteril
No
Test Tube
125 mm
Cylindrical
Autoklavierbar
16 mm
1.8 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Wulstrand, dicke Wand > Capacity (Metric): 14 mL