Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für TX-1000 Ausschwingrotor
Ein Sortiment an Adaptern für herausragende Flexibilität
Marke: Thermo Scientific™ 75005392
1089.48 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein Sortiment an Adaptern für herausragende Flexibilität
Spezifikation
Rotoradapter | |
4 x 15 ml | |
145 mm |
250 ml konische Flasche | |
62 mm | |
250 ml konische Flasche oder 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flasche oder 175 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ konische Flasche |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
17Stunden
11Minuten
14Sekunden
29