Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X4 Pro Zentrifugenserie
GREENER_CHOICE
Platzsparend und mit hoher Kapazität. Touchscreen der Pro-Serie beschleunigt Programmierung und Verarbeitung. Ideal für Mehrzweckanwendungen, die variable Rotoren, Drehzahlen und Programmierkapazitäten erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 75009920
13929.99 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21892" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16350748
  • 18110.10 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Touchscreen der Pro-Serie gewährleistet leichteres Programmieren und schnellere Ergebnisse, einfaches Aufrufen und Verfolgen aller Läufe, bessere Überwachung des Zustands von Rotor und Zentrifuge Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller AutoLock-Rotorwechsel
Einfache Bedienung und intuitives Design
  • Farbiger Touchscreen ermöglicht schnelle Programmierung und Überwachung der Zentrifuge und Speicherung von 100 Programmen
  • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
  • Ausführliche Informationen zum Betrieb sowie die Anzeige von Soll- und Istwerten maximieren Laufleistung und Temperaturgenauigkeit und gewährleisten so einen besseren Probenschutz
  • Drehzahl, Laufzeit und Temperatur lassen sich über direkte Tastatureingabe sogar während des Laufs einstellen
  • Die innovative Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
  • Das doppelte Temperaturmanagementsystem zeigt die Lufttemperatur in der Kammer sowie die Probentemperatur an und gewährleistet so eine genaue Kontrolle der Probentemperatur während des Durchlaufs
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
  • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen
  • Der einfache und schnelle Zugriff auf die Rotorkammer gewährleistet eine leichte Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem
  • Mit einem Klick verschließbares Biocontainment-System. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich
  • Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
  • Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, England
Thermo Scientific™  SMARTSpin™ Technologie
  • Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
  • Optimale Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparendes Design
  • Kompakte, platzsparende Abmessungen bei Tischgeräten und Standzentrifugen
  • Die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen eine bequeme Probenhandhabung und Reinigung des Gerätes
Energieeffizient
  • Durch die kompakte Bauweise kann 40 % Energie bei Standardprotokollen wie z. B. der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen eingespart werden
  • Programmierbares Ein- und Ausschalten des Zentrifugenkompressors spart Zeit und Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15
Thermo Scientific Sorvall X4R Pro, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz
25,830 x g Festwinkel (mit 30x 2 ml-Rotor), 7.164 x g Ausschwingung (mit BIOShield 1000A Rotor)
Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Energieeffizient, weniger Abfall
Die Vorderseite, Oberseite und Seiten sind aus Kunststoff (PC-ABS) und mit 2K-Lack (PUR-basiert) lackiert, das Metallgehäuse aus kaltgewalztem Stahl mit Pulverlackierung (strukturiert) und die Zentrifugenschüssel korrosionsbeständig mit hoher Wärmeleitfähigkeit (EDELSTAHL 1.4301 KALTGEWALZT). Die Gerätefüße sind aus Gummi.
General Use Only
Auswahl an neun Beschl.-/zehn  Verzög.raten
TX-1000
Bis zu 99 h 59 min, 59 s
-10 bis +40 °C, ±2 °C
Tischzentrifuge
5 Jahr begrenzt
27,2 in.
29,4 in.
14,2 in.
361 mm
27,2 in.
120 kg
1950 w
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1
Mikroprozessor
196x 5,0/7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 148x 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 96x konische 15 ml-Röhrchen, 40x konische 50 ml-Röhrchen, 6 Mikrotiterplatten, 4x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren)
Sorvall™
Intuitive Benutzeroberfläche mit Vollfarb-Touchscreen
Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind
Gedruckte englische Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Korrosionsschutzöl (70009824), Netzkabel für die entsprechende Netzspannung des Landes, Konformitätserklärung
Stores up to 100 events and programs
<64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14.500 U/min
Bis zu 100 Programme mit mehrstufiger Programmierung über den Berührungsbildschirm wählbar; mit programmierbaren Pulsoptionen
Nein
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Option zum Hoch- oder Herunterzählen
No
690 x 746 x 361 mm
690 mm
746 mm
33,9 in.
861 mm
690 mm
220/240 V
50/60 Hz