Learn More
Thermo Scientific™ TX-1000 4 x 1000 ml Ausschwingrotor
Verarbeiten Sie 4 l auf der Stellfläche einer herkömmlichen 3 l-Universal-Zentrifuge mit dem TX-1000 Rotor.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003017
2469.17 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15133169
  • 2879.33 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verarbeiten Sie 4 l auf der Stellfläche einer herkömmlichen 3 l-Universal-Zentrifuge mit dem Thermo Scientific™ TX-1000 Rotor. Mit hohen Durchsatzkapazitäten können mehr Röhrchen in weniger Durchläufen verarbeitet werden. Das spart Zeit und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch und den Verschleiß. Der Rotor weist eine Thermo Scientific™ Slide Coat™ Oberfläche auf, eine hochentwickelte schmiermittel- und korrosionsbeständige Beschichtung. Zweifach verwendbares großes Rotordesign, das Adapter für Röhrchen und Mikrotiterplatten aufnimmt. Zeitsparend: Es ist nicht erforderlich, die Becher auszutauschen. Platzersparnis: Keine zusätzlichen Becher zu lagern. Kosteneinsparend: Kein Kauf zusätzlicher Becher.
Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
  • Schleudern von bis zu 40 x 50 ml konische Röhrchen, 196 Blutröhrchen oder 24 Mikrotiterplatten.
  • Durch die hohe Kapazität können mehr Röhrchen in weniger Durchläufen verarbeitet werden. Das spart Zeit und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch und den Verschleiß.
  • Die Slide Coat Oberfläche ist eine hochentwickelte schmiermittel- und korrosionsbeständige Beschichtung
  • Zweifach verwendbares großes Rotordesign, das Adapter für Röhrchen und Mikrotiterplatten aufnimmt
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
Bestellinformationen:
Becher, Deckel und Mikrotiterplattenträger sind gesondert erhältlich. Die Rotorkörper (75-003-607) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4er-Satz): 75-003-610. Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Garantie:
5 Jahre auf Material und Verarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F
Ausschwingrotor
140 x 126 mm
4 x 1.000 ml oder 24 Mikrotiterplatten
Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien
Rotorkörper für TX-1000 Ausschwingrotor
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-1000 4 x 1000 ml Ausschwingrotor > TX-1000 Ausschwingrotor-Kreuz, mit Auto-Lock Rotoraustausch und Beschichtung gegen Reibung