Learn More
EYA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24H60L7), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen 703582
373.80 CHF gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
This antibody is predicted to react with Bovine
This gene encodes a member of the eyes absent family of proteins. The encoded protein may play a role in the developing kidney, branchial arches, eye, and ear. Mutations of this gene have been associated with branchiootorenal dysplasia syndrome, branchiootic syndrome, and sporadic cases of congenital cataracts and ocular anterior segment anomalies. A similar protein in mice can act as a transcriptional activator. Four transcript variants encoding three distinct isoforms have been identified for this gene.
Spezifikation
EYA1 | |
Monoclonal | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
P97767, Q99502 | |
EYA1 | |
Peptides corresponding to human EYA1 [1) aa11-aa29 2) aa290-aa303] | |
100 μg | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Western Blot | |
24H60L7 | |
Unconjugated | |
EYA1 | |
BOP; bor; BOS1; dog eared; EYA transcriptional coactivator and phosphatase 1; eya1; eya1 protein; Eyes absent; eyes absent 1; eyes absent 1 homolog; eyes absent 1 homolog (Drosophila); eyes absent homolog 1; MGC141875; OFC1; OTTHUMP00000195053; wu:fc13c10; zgc:100770 | |
Rabbit | |
Protein A | |
RUO | |
14048, 2138 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
EYA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24H60L7), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur