Learn More
Acridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381367
Zum Warenkorb hinzufügen
Acridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381367
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11381367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01657.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 260-94-6
Summenformel C13H9N
Molekulargewicht (g/mol) 179.222
MDL-Nummer MFCD00005025
InChI-Schlüssel DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-azaanthracene, 2,3-benzoquinoline, acrydine, 10-azaanthracene, akridin, dibenzo b,e pyridine, 2,3,5,6-dibenzopyridine, akridin czech, benzo b quinolineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9215
ChEBI CHEBI:36420
IUPAC-Name Acridin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acridine
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Dichte 1.005
Siedepunkt 346°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2713
Beilstein 120200
Merck Index 14,122
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberL01657.14,L01657.06
Chargennummer10247796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog NumberL01657.14,L01657.06
Chargennummer10238897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 Catalog NumberL01657.14,L01657.06
ChargennummerQ16H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL01657.14,L01657.06
Chargennummer10195695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL01657.14,L01657.06
Name des Produkts
Acridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >