Learn More
Acriflavin Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acriflavine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 260.0°C |
Farbe | Braun-Rot bis Orange-Rot |
Verlust bei Trocknung | 7% max. (105°C, 1 hr.) |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 g |
Beilstein | 22,I,65 |
Merck Index | 15,115 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 250-300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether and chloroform |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465864 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 346840100,346841000,346840250 |
A0463261 | Analysenzertifikat | 31/05/2024 | 346840100,346841000,346840250 |
A0458345 | Analysenzertifikat | 08/12/2023 | 346840100,346841000,346840250 |
A0457375 | Analysenzertifikat | 06/11/2023 | 346840100,346841000,346840250 |
A0371327 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 346840100,346841000,346840250 |
Sicherheit und Handhabung
- Acriflavine hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.