Learn More
Acridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371367
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371367
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11371367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01657.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 260-94-6 | C13H9N | 179.222 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 260-94-6
Summenformel C13H9N
Molekulargewicht (g/mol) 179.222
MDL-Nummer MFCD00005025
InChI-Schlüssel DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-azaanthracene, 2,3-benzoquinoline, acrydine, 10-azaanthracene, akridin, dibenzo b,e pyridine, 2,3,5,6-dibenzopyridine, akridin czech, benzo b quinoline
PubChem CID 9215
ChEBI CHEBI:36420
IUPAC-Name Acridin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acridine
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Dichte 1.005
Siedepunkt 346°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2713
Beilstein 120200
Merck Index 14,122
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Acridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >