Learn More
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
33.60 CHF - 810.00 CHF
Spezifikation
CAS 67-64-1
Dampfdruck 247mbar at 20°C
Viskosität 0.32 mPaS at 20°C
Dampfdichte 2
Physikalische Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11443733
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/0560/08
500 mL Braunglasflasche
33.60 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10266481
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
A/0560/15
1 L Braunglasflasche
73.25 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10314930
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/0560/17
2.5 L Braunglasflasche
127.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11453483
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/0560/PC17
2.5 L Plastikflasche aus HDPE
126.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10304930
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
A/0560/PB17
2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche
137.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10580521
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/0560/21
5 L Metallkanister
208.00 CHF
5 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10244202
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/0560/PC21
5 L Plastikflasche aus HDPE
186.00 CHF
5 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10362459
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/0560/FP21
5 L Kunststoffbehälter
182.00 CHF
5 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10711934
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/0560/PC24
10 L Kunststoffbehälter
320.00 CHF
10 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10273750
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/0560/25
25 L Metallkanister
810.00 CHF
25 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11984811
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/0560/PC25
25 L Kunststoffbehälter
590.00 CHF
25 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
67-64-1
0.32 mPaS at 20°C
Flüssig
7
56°C
247mbar at 20°C
2
Farblos
-95°C
58.08g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Mehr anzeigen
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado