Learn More
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical A/0560/25
807.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10273750
  • 810.00 CHF / 25 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Metallkanister
247mbar at 20°C
2
C3H6O
Farblos
-95°C
25 L
67-64-1
0.32 mPaS at 20°C
Flüssig
8765
7
56°C
58.08g/mol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical > 25 l, Metalldose