Learn More
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical A/0560/PC25
586.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11984811
  • 590.00 CHF / 25 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Kunststoffbehälter
247mbar at 20°C
2
C3H6O
Farblos
-95°C
25 L
67-64-1
0.32 mPaS at 20°C
Flüssig
8765
7
56°C
58.08g/mol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2538180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21
Chargennummer2533819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21
Chargennummer2532854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21
Chargennummer2532304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21
Chargennummer2529281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical > 25 l, Kunststoffbehälter