Learn More
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical A/0560/PC17
123.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Plastikflasche aus HDPE | |
247mbar at 20°C | |
2 | |
C3H6O | |
Farblos | |
-95°C | |
2.5 L |
67-64-1 | |
0.32 mPaS at 20°C | |
Flüssig | |
8765 | |
7 | |
56°C | |
58.08g/mol |
Sicherheit und Handhabung
- Acetone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetone
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2538180 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | A/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21 |
2533819 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | A/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21 |
2532854 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | A/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21 |
2532304 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | A/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21 |
2529281 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | A/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21 |