Learn More
6-Fluorchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15497587
Verfügbar ab: 25-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Fluorchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497587
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15497587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35900.03
Verfügbar ab: 25-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 396-30-5
Summenformel C9H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 147.15
MDL-Nummer MFCD01685512
InChI-Schlüssel RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-fluoro, ccris 2892, 6-fluoroquinolin, 6-fluoro-quinoline, 6-fluoro quinoline, 6-fluoro-quinolinium, 6-fluoroquinoline, acmc-209j6jMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 196975
IUPAC-Name 6-Fluorchinolin
SMILES FC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoroquinoline
Menge 1 g
Formelmasse 147.15
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10182288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH35900.MD,H35900.03
Chargennummer10222301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH35900.MD,H35900.03
Name des Produkts
6-Fluorchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >