Learn More
5-Fluorindol-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10737412
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Fluorindol-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10737412 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10737412
Marke: Thermo Scientific Acros 331590010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-76-8
Summenformel C9H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.15
MDL-Nummer MFCD00005612
InChI-Schlüssel WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
PubChem CID 1820
IUPAC-Name 5-Fluoro-1H-Indol-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 254°C to 258°C
Farbe Braungelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 179.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0298933 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer331590050,331590010
Name des Produkts
5-Fluorindol-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >