Learn More
Octafluornaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10571881
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Octafluornaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571881 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10571881
Marke: Thermo Scientific Acros 291530010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octafluoronaphthalene
Namenshinweis 96%
CAS 313-72-4
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85.0°C to 90.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 209.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10F8
MDL-Nummer MFCD00014307
Menge 1 g
Beilstein 05, 1658
Synonym octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6,7,8-Octafluoronaphthalen
Molekulargewicht (g/mol) 272.09
PubChem CID 67564
Formelmasse 272.09
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristalle oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0460141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Artikelnummer291530010
ChargennummerA0439872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2022 Artikelnummer291530010
ChargennummerA0405943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2021 Artikelnummer291530010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Octafluornaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >