Learn More
Octafluornaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400297
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Octafluornaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400297
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11400297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21699.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 313-72-4 | C10F8 | 272.097 g/mol
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Toluol, fast transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 313-72-4
Summenformel C10F8
Molekulargewicht (g/mol) 272.097
MDL-Nummer MFCD00014307
InChI-Schlüssel JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
PubChem CID 67564
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6,7,8-Octafluoronaphthalen
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octafluoronaphthalene
Schmelzpunkt 84°C to 89°C
Siedepunkt 209°C
Menge 5 g
Beilstein 1915630
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in toluene,almost transparent.
Formelmasse 272.1
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10244649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 ArtikelnummerB21699.03,B21699.14,B21699.06
ChargennummerG7656A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB21699.03,B21699.14,B21699.06
ChargennummerB23X039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB21699.03,B21699.14,B21699.06
Chargennummer10235328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB21699.03,B21699.14,B21699.06
Chargennummer10225318 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB21699.03,B21699.14,B21699.06
Name des Produkts
Octafluornaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >