Learn More
Fisherbrand™ ULTRASCHALL-HOMOGENISATOR 50W, OHNE SONOTRODE
Effektiv für Standard-Zellaufschluss und viele andere Anwendungen mit kleinen Volumen. Der Fisherbrand™ Q55 Ultraschallgerät ist ein kompakter und kostengünstiger Ultraschallprozessor, der weniger Platz auf dem Labortisch einnimmt als jedes andere Gerät auf dem Markt.
Marke: Fisherbrand™ FB50AEUK-220
Beschreibung
- Eines der kleinsten Geräte auf dem Markt
- Daumenschalter oder Dauerbetrieb
- Einfache und intuitive Bedienung
Spezifikation
110 V | |
55 W | |
Generator, Konverter, Sonde mit 3 mm Durchmesser, Netzkabel, Konverterkabel und Schraubenschlüsselsatz |
110V, 50/60 Hz | |
203 x 190 x 146 mm (8 x 7,5 x 5,75 in.) | |
Q55 |