Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Legionella Positivkontrollreagenz
Microgen Bioproducts Legionella Positivkontrollreagenz
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M45C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einzelne L. pneumophila Serogruppen 1, 2-15 und Nicht-L.pneumophila-Spezies Latex und Positivkontrolle separat erhältlich.
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
Ja | |
1 Flasche (1,0 ml) | |
1 | |
Bestätigende Identifizierung von Legionella pneumophila und anderen häufig isolierten Legionella-Spezies, die auf selektiven Medien gezüchtet werden | |
1,0 mL | |
1/Test | |
Flasche in Polygrip-Beutel | |
ist Legionella pneumophila | |
Bakterien |
2 °C bis 8 °C | |
Ohne Verzicht | |
Bakterienkolonien | |
Reagenz | |
0,85 % isotonische Kochsalzlösung, Einweg-Agglutinations-Objektträger, Einweg-Mischstäbchen, bakteriologische Impfösen, selektives Medium für Legionella, Glasröhrchen zum Sieden | |
Polyethylen-Tropfflasche | |
Monera | |
1,0 mL | |
1 | |
7 Minuten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Legionella Positivkontrollreagenz > Legionella Positivkontrollreagenz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur