Learn More
Vitlab™ SAN-Becher, transparent
Als lebensmittelecht gemäß FDA eingestuft. Der VITLAB™ Becher aus transparentem SAN kann für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden.
Marke:  Vitlab™ 44291
Artikelnummer. 15782076
  • 40.80 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Durchsichtig
  • Lebensmittelecht
  • Erhabene Skala
  • Griffiger Henkel
Spezifikation
Spezifikation
SAN
1.000 ml
170 mm
116 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ SAN-Becher, transparent > Fassungsvermögen:1000mL; Höhe:170mm