Learn More
Fisherbrand™ Model 50 Sonic Dismembrator
Kostengünstiger Homogenisator für kleinvolumige Zellaufschlüsse
Marke:  Fisherbrand™ FB50EUK-220
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12961151
  • 2830.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Generator, Umwandler, Kabel, Steckschlüsselsatz
Beschreibung
Beschreibung
Der Fisher Scientific™ Model 50 Ultraschall-Homogenisator ist kompakt, tragbar und überaus anwenderfreundlich. Mit einem Gewicht von unter 4 lb. ist dieses Modell das kleinste Gerät am Markt. Es ermöglicht einen hocheffizienten Zellaufschluss und kommt bei der Probenvorbereitung und vielen anderen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
  • Verarbeitung von 0.2 bis 50 ml
  • 50 Watt
  • Kontinuierlicher oder ferngesteuerter Betrieb mit optionalem Fußschalter
  • Leichter Umrichter für Handbetrieb
Genereller Zellaufschluss
Bestellinformation
Stativ nicht im Lieferumfang enthalten.
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
220/230 V
20 KHz (Ultraschallfrequenz)
0,2 bis 50 ml
5 in.
7 in.
8 in.
Ideal für den Standard-Zellaufbruch
FB50
220/230 V, 50/60 Hz
50 W
7 x 8 x 5 in. (17,78 x 20,32 x 12,7 cm)
12,7 cm
17,78 cm
20,32 cm
Generator, Konverter, 0.12 Zoll Durchmesser, Sonde, Stromkabel, Steckschlüsselsatz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Model 50 Sonic Dismembrator > Ultraschall-Homogenisator-System mit 1/8 in.-Sonde; 230 V, 50/60 Hz