Learn More
Brannan Baume Hydrometer, 250 mm
Range of Baume hydrometers are listed for liquids heavier than water.
Marke:  Brannan 10/200/0
Artikelnummer. 15172349
  • 19.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 0 to 30 range
  • 250 mm long and adjusted at 15.6°C
  • Made in UK
  • Supplied in protective, resealable plastic tube
Spezifikation
Spezifikation
1
25 cm
0.5
0 to 30
Baume-Hydrometer
± 1.0
Soda Glass
Name des Produkts
Brannan Baume Hydrometer, 250 mm > Type: Baume Hydrometer