Learn More
Bochem™ Universalklemme aus Aluminium
Aus Aluminium. BOCHEM™ Universalklemmen aus Aluminium sind zertifiziert gemäß DIN 12895.
Marke: Bochem™ 5444
Beschreibung
- Finger mit Kork
- Aluminium
- DIN 12895
Spezifikation
Je 1 | |
Aluminium | |
0 bis 80 mm | |
180 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Universalklemme aus Aluminium > Einstellbarer Durchmesser:0 bis 80 mm; Armlänge:180mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur