Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ 4-Wege Rack klinisch
Das einzige Röhrchengestell, welches speziell für runde, flache und konische Blutentnahme- und Kulturröhrchen konzipiert wurde.
Marke: Fisherbrand™ 120685F
Beschreibung
Für alle Marken von 13 und 16 mm im Durchmesser. Das einzige 4-Wege Rack mit sechs Verbindungsmöglichkeiten im Markt. Verbinden Sie unterschiedliche oder gleiche Bohrungsgrößen von Ende zu Ende oder nebeneinander in beliebiger Ausrichtung. Passen Sie das Rack an die Anzahl der benötigten Plätze an. Unendliche Einheiten können miteinander verbunden werden oder als eigenständige Einheit verwendet werden. Hält konische 15-ml-Röhrchen. Die Röhrenliegen im Boden auf, um zu verhindern, dass sie durch das Gestell hindurch fallen. Assortierte Version für Farbcodierungsoptionen verfügbar. Gleichmäßige Bohrungen und Abstände reduzieren Pipettierfehler und erhöhen Die Arbeitsgenauigkeit. Alphanumerische Identifikation zum schnellen Auffinden der Röhrchen. Robust, aus Polypropylen, chemikalienbeständig und leicht zu reinigen. Gestelle können in Wasserbädern verwendet und in Tiefkühler gestellt werden. Autoklavierbar. Empfohlene Röhrchengrößen: 13x75 mm, 13x100 mm, 16x100 mm, 16x125 mm, 17x120 mm. Empfohlene Volumen: 3,5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml. Angaben zu den unterschiedlichen Seiten: Seite A: Plätze 12, Durch. 13 mm; Seite B: Plätze 18, Durch. 13 mm; Seite C: Plätze 12, Durchm. 17 mm; Seite D: Plätze 18, Durchm. 17 mm.
Spezifikation
Nein | |
Klinisches Gestell | |
Nein | |
Seite A: 6 x 3, Seite B: 6 x 2, Seite C: 6 x 3, Seite D: 6 x 2 | |
violett | |
Polypropylene | |
Rechteckig | |
Ja | |
Klinische Röhrchen | |
5 | |
5 Pk. | |
9.1L x 2.8W x 3.8H in | |
9.1L in | |
2.8W in | |
3.8H in | |
.28 lbs |
Gestell | |
mit milden Reinigungsmitteln oder autoklavieren | |
Fisherbrand™ 4-Wege Rack klinisch, violett | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen, Tubes (16 mm) | |
18 | |
Keine | |
Unsteril | |
Schüttler | |
Schrumpffolie | |
0°C to 121°C (32°F to 249°F) | |
23,2 cm | |
7,0 cm | |
9,5 cm | |
13 mm | |
.11 kgs |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
16Stunden
10Minuten
1Sekunden
53