Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen
Maximieren die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem sie die Bindung von Probe zu Oberfläche deutlich reduzieren. Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen sind die ideale Lösung für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung von Proben.
Marke:  Eppendorf™ 0030122275
91.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17453703
  • 96.08 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Maximieren Sie die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem Sie die Bindung von Probe zu Oberfläche mit diesen Röhrchen deutlich reduzieren. Eppendorf™ Polypropylen DNA LoBind Röhrchen eignen sich ideal für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung.
  • Eppendorf™ LoBind™ Material garantiert maximale Probenrückgewinnung für verbesserte Assay-Ergebnisse
  • Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinflussung der Probe zu minimieren
  • Chargen-zertifizierter Reinheitsgrad PCR-clean: frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern.
  • Erhältlich im Röhrchen-, Mikroplatten- und Deepwell-Platten-Format für einfaches Skalieren
  • Präzise Verschlussdichtung für minimale Verdampfungsraten im Röhrchenformat
  • Ausgelegt für bis zu 30.000 × g (25.000 × g für 2,0 ml-Röhrchen) Zentrifugationsdrehzahl für molekularbiologische Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
25 ml
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)
Unsteril
Zylindrisch
Konisch
Röhrchen
PCR-Aufreinigung (unsteril)
Klar
Polypropylen
200 Röhrchen (2 Beutel x 100)
Nicht autoklavierbar
PCR-frei
Schraube
17,000 x g
Sonderangebote
  • Eppendorf
    Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf Essentials
    Aktionscode: 24072
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    77
    Stunden
    10
    Minuten
    1
    Sekunden
    55
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen > Verschlusstyp: Schraubverschluss, Kapazität: 25 ml, max. RZB: 17.000 x g, Verpackung: 200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)